Learn More
Sulfate d’ammonium, ≥ 99 %, ReagentPlus™, Honeywell
Qualité réactif, ≥99,0 %
60.29€ - 246.60€
Identifiants chimiques
CAS | 7783-20-2 |
---|---|
Formule moléculaire | H8N2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 132.13 |
Numéro MDL | MFCD00003391 |
Clé InChI | BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate |
CID PubChem | 6097028 |
ChEBI | CHEBI:62946 |
Nom IUPAC | sulfate de diazanium |
SMILES | N.N.OS(O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15657650
|
Honeywell Research Chemicals
A5132-500G |
500 g |
60.29€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15647650
|
Honeywell Research Chemicals
A5132-1KG |
1 kg |
83.30€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15667650
|
Honeywell Research Chemicals
A5132-5KG |
5 kg |
246.60€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
7783-20-2 | |
132.13 | |
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N | |
6097028 | |
sulfate de diazanium |
H8N2O4S | |
MFCD00003391 | |
ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate | |
CHEBI:62946 | |
N.N.OS(O)(=O)=O |
Spécification
Ammonium sulfate | |
H8N2O4S | |
MFCD00003391 | |
ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate | |
N.N.OS(O)(=O)=O | |
132.13 | |
CHEBI:62946 | |
≥99% |
7783-20-2 | |
(NH4)2SO4 | |
NONH for all modes of transport | |
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N | |
sulfate de diazanium | |
6097028 | |
132.14g/mol | |
1.77g/mL at 25°C |
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : BS4500000