Learn More
Sulfate d’ammonium, ≥ 99 %, ReagentPlus™, Honeywell
Code produit. 15667650
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Qualité réactif, ≥99,0 %
  • ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-20-2
Formule moléculaire H8N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 132.13
Numéro MDL MFCD00003391
Clé InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
CID PubChem 6097028
ChEBI CHEBI:62946
Nom IUPAC sulfate de diazanium
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium sulfate
Quantité 5 kg
Formule linéaire (NH4)2SO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 132.14g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Densité 1.77g/mL at 25°C