Learn More
Sulfamate d’ammonium, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
26.03€ - 432.15€
Identifiants chimiques
CAS 7773-06-0
Formule moléculaire H6N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 114.119
Numéro MDL MFCD00011429
Clé InChI GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium sulfamate, ammonium sulphamate, ammate, ikurin, ammonium amidosulfonate, feliderm k, ammate x, sulfamic acid, monoammonium salt, ammonium sulfamidate, ammonium sulphamidate
CID PubChem 24482
ChEBI CHEBI:81950
Nom IUPAC sulfamate d’azanium
SMILES [NH4+].NS(=O)(=O)[O-]
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10301501
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
423390050
5 g Flacon en verre
26.03€
5g
10055740
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
423391000
100 g Flacon en plastique
40.20€
100g
10075690
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
423395000
500 g Flacon en plastique
139.70€
500g
10195553
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
423390025
2.5 kg Flacon en plastique
432.15€
2.50kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7773-06-0
114.119
GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
24482
sulfamate d’azanium
H6N2O3S
MFCD00011429
ammonium sulfamate, ammonium sulphamate, ammate, ikurin, ammonium amidosulfonate, feliderm k, ammate x, sulfamic acid, monoammonium salt, ammonium sulfamidate, ammonium sulphamidate
CHEBI:81950
[NH4+].NS(=O)(=O)[O-]
Spécification
Ammonium sulfamate
98+%
Blanc
H6N2O3S
MFCD00011429
ammonium sulfamate, ammonium sulphamate, ammate, ikurin, ammonium amidosulfonate, feliderm k, ammate x, sulfamic acid, monoammonium salt, ammonium sulfamidate, ammonium sulphamidate
[NH4+].NS(=O)(=O)[O-]
114.119
CHEBI:81950
≥98.0%
0.10% max.
132.0°C to 134.0°C
7773-06-0
Poudre cristalline
H2NSO3NH4
15, 551
GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
sulfamate d’azanium
24482
114.12
Réactif ACS
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling.
Do not eat, drink or smoke when using this product.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Wear protective gloves/protective clothing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
HYGROSCOPIC
missing translation for 'einecsNumber' : 231-871-7
missing translation for 'rtecsNumber' : WO6125000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • Ammonium sulfamate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.