Learn More
Sulfamate d’ammonium, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10195553
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7773-06-0
Formule moléculaire H6N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 114.119
Numéro MDL MFCD00011429
Clé InChI GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium sulfamate, ammonium sulphamate, ammate, ikurin, ammonium amidosulfonate, feliderm k, ammate x, sulfamic acid, monoammonium salt, ammonium sulfamidate, ammonium sulphamidate
CID PubChem 24482
ChEBI CHEBI:81950
Nom IUPAC sulfamate d’azanium
SMILES [NH4+].NS(=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium sulfamate
Point de fusion 132.0°C to 134.0°C
Note relative au nom 98+%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire H2NSO3NH4
Merck Index 15, 551
Poids de la formule 114.12
Pourcentage de pureté ≥98.0%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en plastique
Résidus après l’allumage 0.10% max.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium sulfamate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.