Learn More
Tétrahydrate de phosphate de sodium d’ammonium dibasique, ≥ 99,0 % (NT), Honeywell™ Fluka™
Puriss. p.a., ≥ 99,0 % (NT)
33.35€ - 123.74€
Identifiants chimiques
CAS | 7783-13-3 |
---|---|
Formule moléculaire | H13NNaO8P |
Poids moléculaire (g/mol) | 209.067 |
Numéro MDL | MFCD00066970 |
Clé InChI | IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | unii-k78u8wlv4h, ammonium sodium phosphate tetrahydrate, k78u8wlv4h, phosphorsalz, acmc-20ajp4, ammonium sodium phosphate tetrahydrate mi, sodium monoammonium monohydrogen phosphate tetrahydrate, phosphoric acid, monoammonium monosodium salt, tetrahydrate, salt of phosphorus microcosmic salt, sodium ammonium phosphate tetrahydrate |
CID PubChem | 56924540 |
Nom IUPAC | Hydrogénophosphate de sodium et d’azanium tétrahydraté |
SMILES | [NH4+].O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+] |
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7783-13-3 | |
209.067 | |
IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M | |
56924540 | |
[NH4+].O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+] |
H13NNaO8P | |
MFCD00066970 | |
unii-k78u8wlv4h, ammonium sodium phosphate tetrahydrate, k78u8wlv4h, phosphorsalz, acmc-20ajp4, ammonium sodium phosphate tetrahydrate mi, sodium monoammonium monohydrogen phosphate tetrahydrate, phosphoric acid, monoammonium monosodium salt, tetrahydrate, salt of phosphorus microcosmic salt, sodium ammonium phosphate tetrahydrate | |
Hydrogénophosphate de sodium et d’azanium tétrahydraté |
Spécification
Ammonium sodium phosphate dibasic tetrahydrate | |
Solid | |
NaNH4HPO4 · 4H2O | |
NONH for all modes of transport | |
IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M | |
Hydrogénophosphate de sodium et d’azanium tétrahydraté | |
56924540 | |
≥99.0% (NT) |
7783-13-3 | |
H13NNaO8P | |
MFCD00066970 | |
unii-k78u8wlv4h, ammonium sodium phosphate tetrahydrate, k78u8wlv4h, phosphorsalz, acmc-20ajp4, ammonium sodium phosphate tetrahydrate mi, sodium monoammonium monohydrogen phosphate tetrahydrate, phosphoric acid, monoammonium monosodium salt, tetrahydrate, salt of phosphorus microcosmic salt, sodium ammonium phosphate tetrahydrate | |
[NH4+].O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+] | |
209.067 | |
209.07g/mol | |
1.54g/cm3 |