Learn More
Tétrahydrate de phosphate de sodium d’ammonium dibasique, ≥ 99,0 % (NT), Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15606760
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Puriss. p.a., ≥ 99,0 % (NT)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-13-3
Formule moléculaire H13NNaO8P
Poids moléculaire (g/mol) 209.067
Numéro MDL MFCD00066970
Clé InChI IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme unii-k78u8wlv4h, ammonium sodium phosphate tetrahydrate, k78u8wlv4h, phosphorsalz, acmc-20ajp4, ammonium sodium phosphate tetrahydrate mi, sodium monoammonium monohydrogen phosphate tetrahydrate, phosphoric acid, monoammonium monosodium salt, tetrahydrate, salt of phosphorus microcosmic salt, sodium ammonium phosphate tetrahydrate
CID PubChem 56924540
Nom IUPAC Hydrogénophosphate de sodium et d’azanium tétrahydraté
SMILES [NH4+].O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium sodium phosphate dibasic tetrahydrate
Forme physique Solid
Quantité 250 g
Formule linéaire NaNH4HPO4 · 4H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 209.07g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0% (NT)
Conditionnement Flacon poly
Densité 1.54g/cm3