Learn More
Ammonium Persulfate, Reagent grade, 98%, Honeywell™
Qualité réactif, 98 %
20.33€ - 188.72€
Identifiants chimiques
CAS | 7727-54-0 |
---|---|
Formule moléculaire | H8N2O8S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 228.19 |
Numéro MDL | MFCD00003390 |
Clé InChI | ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french |
CID PubChem | 62648 |
Nom IUPAC | diazanium ; sulfate de sulfonatooxy |
SMILES | [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15652000
|
Honeywell Research Chemicals
215589-100G |
100 g | Flacon poly | N/A | |||||
15672000
|
Honeywell Research Chemicals
215589-500G |
500 g | Flacon poly | N/A | |||||
15662000
|
Honeywell Research Chemicals
215589-2.5KG |
2.5 kg | Flacon poly | N/A | |||||
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
7727-54-0 | |
228.19 | |
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N | |
62648 | |
[NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O |
H8N2O8S2 | |
MFCD00003390 | |
ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french | |
diazanium ; sulfate de sulfonatooxy |
Spécification
Ammonium Persulfate | |
7727-54-0 | |
H8N2O8S2 | |
MFCD00003390 | |
ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french | |
[NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O | |
228.19 | |
228.2g/mol | |
Réactif | |
1.98g/cu.cm; Vapor Density: 7.9 (vs air) |
120°C | |
Blanc | |
(NH4)2S2O8 | |
UN1444 | |
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N | |
diazanium ; sulfate de sulfonatooxy | |
62648 | |
98% | |
Powder/Crystals/Chunks |
Sécurité et traitement
P220-P261-P280-P305 + P351 + P338-P342 + P311
H272-H302-H315-H317-H319-H334-H335
missing translation for 'dotInformation' : 5.1/PGIII
missing translation for 'einecsNumber' : 231-786-5
missing translation for 'rtecsNumber' : SE0350000