Learn More
Ammonium Persulfate, Reagent grade, 98%, Honeywell™
Code produit. 15672000
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Qualité réactif, 98 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7727-54-0
Formule moléculaire H8N2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 228.19
Numéro MDL MFCD00003390
Clé InChI ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
CID PubChem 62648
Nom IUPAC diazanium ; sulfate de sulfonatooxy
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Persulfate
Point de fusion 120°C
Couleur Blanc
Quantité 500 g
Formule linéaire (NH4)2S2O8
Numéro UN UN1444
Poids de la formule 228.2g/mol
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Réactif
Conditionnement Flacon poly
Aspect Powder/Crystals/Chunks
Densité 1.98g/cu.cm; Vapor Density: 7.9 (vs air)