Learn More
Ammonium molybdate tetrahydrate, Honeywell
225.01€ - 832.24€
Identifiants chimiques
CAS 12054-85-2
Numéro MDL MFCD00167059
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15635510
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
431346-50G
50 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15625510
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
431346-250G
250 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Identifiants chimiques
12054-85-2
MFCD00167059
Spécification
Ammonium molybdate tetrahydrate
(NH4)6Mo7O24 · 4H2O
NONH for all modes of transport
81 to 83% MoO3 basis, 99.98% (trace metals basis)
12054-85-2
MFCD00167059
1235.86g/mol
2.498g/mL at 25°C
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : QA5076000