Learn More
Ammonium molybdate tetrahydrate, Honeywell
Code produit. 15625510
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Identifiants chimiques
CAS 12054-85-2
Numéro MDL MFCD00167059
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium molybdate tetrahydrate
Quantité 250 g
Formule linéaire (NH4)6Mo7O24 · 4H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 1235.86g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 81 to 83% MoO3 basis, 99.98% (trace metals basis)
Densité 2.498g/mL at 25°C