Learn More
Ammonium Iodide, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Réactif ACS,≥99%
78.76€ - 318.76€
Identifiants chimiques
CAS | 12027-06-4 |
---|---|
Formule moléculaire | H4IN |
Poids moléculaire (g/mol) | 144.94 |
Numéro MDL | MFCD00011424 |
Clé InChI | UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i |
CID PubChem | 25487 |
ChEBI | CHEBI:63040 |
Nom IUPAC | ammonium iodide |
SMILES | [NH4+].[I-] |
Beschreibung
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Chemische Identifikatoren
12027-06-4 | |
144.94 | |
UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N | |
25487 | |
ammonium iodide |
H4IN | |
MFCD00011424 | |
ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i | |
CHEBI:63040 | |
[NH4+].[I-] |
Spezifikation
Ammonium Iodide | |
H4IN | |
MFCD00011424 | |
ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i | |
[NH4+].[I-] | |
144.94 | |
CHEBI:63040 | |
≥99% | |
≤0.05% |
12027-06-4 | |
NH4I | |
NONH for all modes of transport | |
UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N | |
ammonium iodide | |
25487 | |
144.94g/mol | |
Réactif ACS | |
1mmHg (210.9°C) |
Sicherheit und Handhabung
P261-P305 + P351 + P338
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 234-717-7