Learn More
Ammonium Iodide, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Code produit. 15602170
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Réactif ACS,≥99%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12027-06-4
Formule moléculaire H4IN
Poids moléculaire (g/mol) 144.94
Numéro MDL MFCD00011424
Clé InChI UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
CID PubChem 25487
ChEBI CHEBI:63040
Nom IUPAC ammonium iodide
SMILES [NH4+].[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Iodide
Quantité 100 g
Formule linéaire NH4I
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 144.94g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Résidus après l’allumage ≤0.05%
Tension de vapeur 1mmHg (210.9°C)