Learn More
Ammonium Hydroxide Solution, 28 to 30%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Réactif ACS, 28,0-30,0 % de base NH3
43.80€ - 166.34€
Identifiants chimiques
CAS 1336-21-6
Formule moléculaire H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
Numéro MDL MFCD00066650
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
CID PubChem 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15633640
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
320145-500ML
500 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15613640
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
320145-1L
1 L Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15623640
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
320145-2.5L
2.5 L Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Identifiants chimiques
1336-21-6
35.05
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
14923
N.O
H5NO
MFCD00066650
ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
CHEBI:18219
Spécification
Ammonium Hydroxide Solution
H5NO
28 to 30% NH3 basis
2672
0.9g/mL at 25°C
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
hydroxyde d’ammonium
35.05
CHEBI:18219
Réactif ACS
1.2 (vs air)
1336-21-6
NH4OH
MFCD00066650
3587154
ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
N.O
0.27
14923
35.05g/mol
≤0.002%
115mmHg (20°C)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P273-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338-P391
H302-H314-H335-H400