Learn More
Ammonium Hydroxide Solution, 28 to 30%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Code produit. 15613640
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
Réactif ACS, 28,0-30,0 % de base NH3
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1336-21-6
Formule moléculaire H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
Numéro MDL MFCD00066650
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
CID PubChem 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Hydroxide Solution
Formule linéaire NH4OH
Concentration 28 to 30% NH3 basis
Numéro UN 2672
Beilstein 3587154
Densité 0.9g/mL at 25°C
Quantité 1 L
Nom IUPAC amine hydrate
Limite d’explosion 0.27
Poids de la formule 35.05g/mol
Qualité Réactif ACS
Résidus après l’allumage ≤0.002%
Densité de vapeur 1.2 (vs air)
Tension de vapeur 115mmHg (20°C)