Learn More
Difluorure d’hydrogène d’ammonium, 95 %, qualité réactif, Honeywell™
Qualité réactif, 95 %
39.93€ - 359.30€
Identifiants chimiques
CAS | 1341-49-7 |
---|---|
Formule moléculaire | F2H5N |
Poids moléculaire (g/mol) | 57.04 |
Numéro MDL | MFCD00012018 |
Clé InChI | KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | amine dihydrofluoride |
SMILES | N.F.F |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15662240
|
Honeywell Research Chemicals
224820-25G |
25 g | Poly Bottle | ||||||
15672240
|
Honeywell Research Chemicals
224820-500G |
500 g | Flacon poly |
97.43€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15652240
|
Honeywell Research Chemicals
224820-2.5KG |
2.5 kg | Flacon poly |
359.30€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
1341-49-7 | |
57.04 | |
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N | |
N.F.F |
F2H5N | |
MFCD00012018 | |
amine dihydrofluoride |
Spécification
Ammonium Hydrogen Difluoride | |
1341-49-7 | |
F2H5N | |
MFCD00012018 | |
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N | |
amine dihydrofluoride | |
57.04g/mol | |
Reagent | |
1.500g/cm3 at 20°C |
125°C | |
White | |
NH4HF2 | |
UN1727 | |
N.F.F | |
57.04 | |
95% | |
Crystals or flakes |
Sécurité et traitement
Missing Phrase - N15.00950417-P260-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338
H301-H314
missing translation for 'dotInformation' : 8/PGII
missing translation for 'einecsNumber' : 215-676-4
missing translation for 'rtecsNumber' : BQ9200000