Learn More
Difluorure d’hydrogène d’ammonium, 95 %, qualité réactif, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ammonium Hydrogen Difluoride |
Point de fusion | 125°C |
Couleur | Blanc |
Quantité | 500 g |
Formule linéaire | NH4HF2 |
Numéro UN | UN1727 |
Poids de la formule | 57.04g/mol |
Pourcentage de pureté | 95% |
Qualité | Réactif |
Conditionnement | Flacon poly |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ammonium hydrogen difluoride
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: ammonium bifluoride