Learn More
Hexafluorotitanate(IV) d’ammonium, 99,99 %, (traces de métal), Thermo Scientific Chemicals
62.60€ - 711.00€
Identifiants chimiques
CAS | 16962-40-6 |
---|---|
Formule moléculaire | H8F6N2Ti |
Poids moléculaire (g/mol) | 197.97 |
Numéro MDL | MFCD00010888 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10432201
|
Thermo Scientific Acros
194350100 |
10 g | Flacon en verre |
62.60€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10194160
|
Thermo Scientific Acros
194350500 |
50 g | Flacon en verre |
206.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10677684
|
Thermo Scientific Acros
194352500 |
250 g | Flacon en verre |
711.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-tracesIdentifiants chimiques
16962-40-6 | |
H8F6N2Ti | |
197.97 | |
MFCD00010888 |
Spécification
Ammonium hexafluorotitanate(IV) | |
Blanc | |
99.99% | |
(NH4)2TiF6 | |
Solubility in water: insoluble | |
197.97 | |
Base de métaux à l’état de traces |
16962-40-6 | |
Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux | |
H8F6N2Ti | |
MFCD00010888 | |
197.97 | |
99.99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 241-036-9
- Ammonium hexafluorotitanate(IV)
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only