Learn More
Hexafluorotitanate(IV) d’ammonium, 99,99 %, (traces de métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10432201
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16962-40-6
Formule moléculaire H8F6N2Ti
Poids moléculaire (g/mol) 197.97
Numéro MDL MFCD00010888
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium hexafluorotitanate(IV)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99%
Formule linéaire (NH4)2TiF6
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 197.97
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium hexafluorotitanate(IV)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.