Learn More
Phosphate de dihydrogène d’ammonium, + de 99 %, pour analyses, Thermo Scientific Chemicals
30.85€ - 524.61€
Identifiants chimiques
CAS | 7722-76-1 |
---|---|
Formule moléculaire | H6NO4P |
Poids moléculaire (g/mol) | 115.03 |
Numéro MDL | MFCD00003396 |
Clé InChI | LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate |
CID PubChem | 24402 |
ChEBI | CHEBI:62982 |
Nom IUPAC | phosphate de dihydrogène d’azanium |
SMILES | N.OP(O)(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10742051
|
Thermo Scientific Acros
201832500 |
250 g | Flacon en plastique |
30.85€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10082910
|
Thermo Scientific Acros
201830010 |
1 kg | Flacon en plastique |
78.49€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10063953
|
Thermo Scientific Acros
201830025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
158.79€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15199213
|
Thermo Scientific Acros
201830100 |
10 kg | Récipient en plastique |
524.61€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7722-76-1 | |
115.03 | |
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N | |
24402 | |
phosphate de dihydrogène d’azanium |
H6NO4P | |
MFCD00003396 | |
ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate | |
CHEBI:62982 | |
N.OP(O)(O)=O |
Spécification
Ammonium dihydrogen phosphate | |
7722-76-1 | |
4 to 4.5 (5% soln. at 20°C) | |
99+% | |
NH4H2PO4 | |
15,541 | |
Solubility in water: 368g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in acetone | |
N.OP(O)(O)=O | |
115.03 | |
CHEBI:62982 | |
≥99% | |
1.8g/mL |
190.0°C | |
Blanc | |
Solide cristallin | |
H6NO4P | |
MFCD00003396 | |
ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate | |
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N | |
phosphate de dihydrogène d’azanium | |
24402 | |
115.03 | |
Analytique |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-764-5
Identifiant produit
- Ammonium dihydrogen phosphate