Learn More
Phosphate de dihydrogène d’ammonium, + de 99 %, pour analyses, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10063953
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7722-76-1
Formule moléculaire H6NO4P
Poids moléculaire (g/mol) 115.03
Numéro MDL MFCD00003396
Clé InChI LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
CID PubChem 24402
ChEBI CHEBI:62982
Nom IUPAC ammonium dihydrogen phosphate
SMILES N.OP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium dihydrogen phosphate
Point de fusion 190.0°C
Couleur Blanc
pH 4 to 4.5 (5% soln. at 20°C)
Forme physique Solide cristallin
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire NH4H2PO4
Merck Index 15,541
Informations sur la solubilité Solubility in water: 368g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol,practically insoluble in acetone
Poids de la formule 115.03
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en plastique
Densité 1.8g/mL
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Ammonium dihydrogen phosphate