Learn More
Dichromate d’ammonium, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
31.70€ - 74.50€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-09-5 |
---|---|
Formule moléculaire | H8Cr2N2O7 |
Poids moléculaire (g/mol) | 252.07 |
Clé InChI | JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P |
Synonyme | ammonium dichromate, ammonium bichromate, diammonium dichromate, ammonium dichromate vi, ammoniumbichromaat dutch, ammoniumdichromaat dutch, ammoniumdichromat german, unii-5j18bp595g, hsdb 481 |
CID PubChem | 24600 |
Nom IUPAC | diazanium ; oxydo-(oxydo(dioxo)chromio)oxy-dioxochrome |
SMILES | [NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12173761
|
Thermo Scientific Acros
446921000 |
100 g | Flacon en plastique |
31.70€
100g |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
12183761
|
Thermo Scientific Acros
446925000 |
500 g | Flacon en plastique |
74.50€
500g |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7789-09-5 | |
252.07 | |
ammonium dichromate, ammonium bichromate, diammonium dichromate, ammonium dichromate vi, ammoniumbichromaat dutch, ammoniumdichromaat dutch, ammoniumdichromat german, unii-5j18bp595g, hsdb 481 | |
diazanium ; oxydo-(oxydo(dioxo)chromio)oxy-dioxochrome |
H8Cr2N2O7 | |
JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P | |
24600 | |
[NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-] |
Spécification
Ammonium dichromate | |
7789-09-5 | |
(NH4)2Cr2O7 | |
ammonium dichromate, ammonium bichromate, diammonium dichromate, ammonium dichromate vi, ammoniumbichromaat dutch, ammoniumdichromaat dutch, ammoniumdichromat german, unii-5j18bp595g, hsdb 481 | |
JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P | |
diazanium ; oxydo-(oxydo(dioxo)chromio)oxy-dioxochrome | |
24600 | |
Réactif ACS |
170.0°C | |
H8Cr2N2O7 | |
15,512 | |
Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol | |
[NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-] | |
252.07 | |
252.07 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif par contact cutané.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Peut nuire à la fertilité.
Peut nuire au fœtus.
Peut provoquer des anomalies génétiques.
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositi
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 232-143-1
RUO – Research Use Only