Learn More
Dichromate d’ammonium, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 12173761
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-09-5
Formule moléculaire H8Cr2N2O7
Poids moléculaire (g/mol) 252.07
Clé InChI JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P
Synonyme ammonium dichromate, ammonium bichromate, diammonium dichromate, ammonium dichromate vi, ammoniumbichromaat dutch, ammoniumdichromaat dutch, ammoniumdichromat german, unii-5j18bp595g, hsdb 481
CID PubChem 24600
Nom IUPAC diazanium ; oxydo-(oxydo(dioxo)chromio)oxy-dioxochrome
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium dichromate
Point de fusion 170.0°C
Quantité 100 g
Formule linéaire (NH4)2Cr2O7
Merck Index 15,512
Informations sur la solubilité Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 252.07
Qualité Réactif ACS