Learn More
Chlorure d’ammonium, certifié AR pour analyse, répond aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
H4ClN, numéro CAS-12125-02-9, 5 kg, blanc, 53,49 g/mol, 340°C, 11420, fût en plastique, solide, 1,3 mbar 160
103.00€ - 281.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12125-02-9 |
---|---|
Formule moléculaire | ClH4N |
Poids moléculaire (g/mol) | 53.49 |
Numéro MDL | MFCD00011420 |
Clé InChI | NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | chlorure d’ammonium |
SMILES | N.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10060030
|
Fisher Chemical
A/3920/53 |
500 g | Récipient de poudre en plastique |
103.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10213900
|
Fisher Chemical
A/3920/61 |
2 kg | Récipient de poudre en plastique |
130.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10151750
|
Fisher Chemical
A/3920/65 |
5 kg | Récipient en plastique |
281.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
H4ClN, numéro CAS-12125-02-9, 5 kg, blanc, 53,49 g/mol, 340°C, 11420, fût en plastique, solide, 1,3 mbar 160
Identifiants chimiques
12125-02-9 | |
53.49 | |
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N | |
N.Cl |
ClH4N | |
MFCD00011420 | |
chlorure d’ammonium |
Spécification
340°C | |
Blanc | |
Solide | |
MFCD00011420 | |
N.Cl | |
53.49 | |
1.3mbar 160 |
12125-02-9 | |
5 | |
ClH4N | |
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N | |
chlorure d’ammonium | |
53.49g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Ammonium chloride
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.