Learn More
Chlorure d’ammonium, certifié AR pour analyse, répond aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Code produit. 10151750
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
500 g
2 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
H4ClN, numéro CAS-12125-02-9, 5 kg, blanc, 53,49 g/mol, 340°C, 11420, fût en plastique, solide, 1,3 mbar 160
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 12125-02-9
Formule moléculaire ClH4N
Poids moléculaire (g/mol) 53.49
Numéro MDL MFCD00011420
Clé InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC chlorure d’ammonium
SMILES N.Cl
Especificaciones
Point de fusion 340°C
Couleur Blanc
pH 5
Forme physique Solide
Quantité 5 kg
Poids de la formule 53.49g/mol
Conditionnement Récipient en plastique
Tension de vapeur 1.3mbar 160
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium chloride
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Consejos de prudencia
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.