Learn More
Chlorure d’ammonium, 99 % +, extra pur, SLR, Fisher Chemical
57.60€ - 379.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12125-02-9 |
---|---|
Formule moléculaire | ClH4N |
Poids moléculaire (g/mol) | 53.49 |
Numéro MDL | MFCD00011420 |
Clé InChI | NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | chlorure d’ammonium |
SMILES | N.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11473713
|
Fisher Chemical
A/3880/53 |
500 g | Récipient de poudre en plastique |
57.60€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10488010
|
Fisher Chemical
A/3880/61 |
2 kg | Récipient de poudre en plastique |
202.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10610141
|
Fisher Chemical
A/3880/65 |
5 kg | Récipient en plastique |
379.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
12125-02-9 | |
53.49 | |
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N | |
N.Cl |
ClH4N | |
MFCD00011420 | |
chlorure d’ammonium |
Spécification
340°C | |
Blanc | |
Solide | |
MFCD00011420 | |
N.Cl | |
53.49 | |
1.3mbar 160 |
12125-02-9 | |
5 | |
ClH4N | |
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N | |
chlorure d’ammonium | |
53.49g/mol |