Learn More
Chlorure d’ammonium, 99 % +, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10610141
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Identifiants chimiques
CAS 12125-02-9
Formule moléculaire ClH4N
Poids moléculaire (g/mol) 53.49
Numéro MDL MFCD00011420
Clé InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC chlorure d’ammonium
SMILES N.Cl
Spécification
Point de fusion 340°C
Couleur Blanc
pH 5
Forme physique Solide
Quantité 5 kg
Poids de la formule 53.49g/mol
Conditionnement Récipient en plastique
Tension de vapeur 1.3mbar 160