Learn More
Chlorure d’ammonium, 0,5 M soln. aq., Thermo Scientific™
32.40€ - 42.60€
Identifiants chimiques
CAS | 12125-02-9 |
---|---|
Formule moléculaire | ClH4N |
Poids moléculaire (g/mol) | 53.49 |
Numéro MDL | MFCD00011420 |
Clé InChI | NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid |
CID PubChem | 25517 |
ChEBI | CHEBI:31206 |
Nom IUPAC | chlorure d’azanium |
SMILES | N.Cl |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsLe chlorure d’ammonium est utilisé pour la lyse des globules rouges humains. Il est utilisé dans les techniques d’isolement des protéines et dans l’étude des cristaux basiques de phosphate de calcium dans les fibroblastes. Il inhibe la dissolution intracellulaire des cristaux de phosphate de calcium de base (BCP) en alcalinisant les phagolysosomes. Il est employé comme aromatisant dans certains types de réglisse. Il est également utilisé comme électrolyte dans les batteries au carbone-zinc.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau. Soluble dans l’éthanol, le méthanol et le glycérol. Insoluble dans l’acétone et l’éther.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
12125-02-9 | |
53.49 | |
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N | |
25517 | |
chlorure d’azanium |
ClH4N | |
MFCD00011420 | |
ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid | |
CHEBI:31206 | |
N.Cl |
Spécification
Ammonium chloride | |
Incolore | |
ClH4N | |
MFCD00011420 | |
ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid | |
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N | |
chlorure d’azanium | |
25517 | |
53.49 |
12125-02-9 | |
Liquide | |
NH4Cl | |
4371014 | |
Fully miscible in water. Soluble in ethanol,methanol,and glycerol. Insoluble in acetone,and ether. | |
N.Cl | |
53.49 | |
CHEBI:31206 | |
0.5M aq. soln. |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 235-186-4
missing translation for 'rtecsNumber' : BP4550000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante