Learn More
Chlorure d’ammonium, 0,5 M soln. aq., Thermo Scientific™
Code produit. 15404509
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le chlorure d’ammonium est utilisé pour la lyse des globules rouges humains. Il est utilisé dans les techniques d’isolement des protéines et dans l’étude des cristaux basiques de phosphate de calcium dans les fibroblastes. Il inhibe la dissolution intracellulaire des cristaux de phosphate de calcium de base (BCP) en alcalinisant les phagolysosomes. Il est employé comme aromatisant dans certains types de réglisse. Il est également utilisé comme électrolyte dans les batteries au carbone-zinc.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau. Soluble dans l’éthanol, le méthanol et le glycérol. Insoluble dans l’acétone et l’éther.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12125-02-9
Formule moléculaire ClH4N
Poids moléculaire (g/mol) 53.49
Numéro MDL MFCD00011420
Clé InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
CID PubChem 25517
ChEBI CHEBI:31206
Nom IUPAC chlorure d’azanium
SMILES N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium chloride
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 50 mL
Formule linéaire NH4Cl
Beilstein 4371014
Informations sur la solubilité Fully miscible in water. Soluble in ethanol,methanol,and glycerol. Insoluble in acetone,and ether.
Poids de la formule 53.49
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M aq. soln.