Learn More
Carbonate d’ammonium, réactif ACS, Honeywell Fluka™
Réactif ACS, ≥ 30,0 % de base NH3
20.81€ - 207.47€
Identifiants chimiques
CAS | 506-87-6 |
---|---|
Formule moléculaire | CH8N2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 96.086 |
Numéro MDL | MFCD00010890 |
Clé InChI | PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ammonium carbonate, diammonium carbonate, carbonic acid, diammonium salt, ammonia sesquicarbonate, carbonic acid, ammonium salt, caswell no. 042, ammoniumcarbonat german, unii-pdp691cn28, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate |
CID PubChem | 517111 |
Nom IUPAC | diazanium ; carbonate |
SMILES | C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15691790
|
Honeywell-Fluka
207861-25G |
25 g | |||||||
15661790
|
Honeywell-Fluka
207861-100G |
100 g |
54.12€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15601800
|
Honeywell-Fluka
207861-500G |
500 g |
88.54€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15671790
|
Honeywell-Fluka
207861-1KG |
1 kg | |||||||
15681790
|
Honeywell-Fluka
207861-2.5KG |
2.5 kg | |||||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
506-87-6 | |
96.086 | |
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N | |
517111 | |
C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+] |
CH8N2O3 | |
MFCD00010890 | |
ammonium carbonate, diammonium carbonate, carbonic acid, diammonium salt, ammonia sesquicarbonate, carbonic acid, ammonium salt, caswell no. 042, ammoniumcarbonat german, unii-pdp691cn28, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate | |
diazanium ; carbonate |
Spécification
Ammonium Carbonate | |
CH8N2O3 | |
MFCD00010890 | |
ammonium carbonate, diammonium carbonate, carbonic acid, diammonium salt, ammonia sesquicarbonate, carbonic acid, ammonium salt, caswell no. 042, ammoniumcarbonat german, unii-pdp691cn28, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate | |
C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+] | |
96.086 | |
96.09g/mol | |
Réactif ACS |
506-87-6 | |
(NH4)2CO3 | |
4253487 | |
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N | |
diazanium ; carbonate | |
517111 | |
≥30% (NH3 basis) | |
Vapor Density: 2.7 (vs air) |
Sécurité et traitement
P301 + P312 + P330
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 208-058-0
missing translation for 'rtecsNumber' : BP1925000
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Ammonium carbonate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Ammonium hydrogencarbonate, Ammonium carbamate