Learn More
Carbonate d’ammonium, réactif ACS, Honeywell Fluka™
Code produit. 15691790
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Réactif ACS, ≥ 30,0 % de base NH3
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 506-87-6
Formule moléculaire CH8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 96.086
Numéro MDL MFCD00010890
Clé InChI PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium carbonate, diammonium carbonate, carbonic acid, diammonium salt, ammonia sesquicarbonate, carbonic acid, ammonium salt, caswell no. 042, ammoniumcarbonat german, unii-pdp691cn28, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate
CID PubChem 517111
Nom IUPAC diazanium ; carbonate
SMILES C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Carbonate
Quantité 25 g
Formule linéaire (NH4)2CO3
Beilstein 4253487
Poids de la formule 96.09g/mol
Pourcentage de pureté ≥30% (NH3 basis)
Qualité Réactif ACS
Densité Vapor Density: 2.7 (vs air)
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium carbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ammonium hydrogencarbonate, Ammonium carbamate