Learn More
(Aminoéthylaminométhyl)phénéthyltriméthoxysilane, mélange d’isomères m et p, Thermo Scientific Chemicals
Comme agent de réticulation
35.80€ - 438.00€
Identifiants chimiques
CAS | 74113-77-2 |
---|---|
Formule moléculaire | H2NC2H4NHCH2C6H4C2H4Si(OCH3)3 |
Numéro MDL | MFCD00054775 |
Synonyme | aminoethy-laminomethyl phenethyl-trimethoxysilane, 4-2-aminoethylaminomethyl phenethyltrimethoxysilane, n1-4-2-trimethoxysilyl ethyl benzyl ethane-1,2-diamine, n'-4-2-trimethoxysilylethyl phenyl methyl ethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl 4-2-trimethoxysilyl ethyl phenyl methyl amine |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11334948
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043904.04 |
2 g |
35.80€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11354948
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043904.09 |
10 g |
138.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11344948
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043904.18 |
50 g | |||||||
Description
As a crosslinking agent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
74113-77-2 | |
H2NC2H4NHCH2C6H4C2H4Si(OCH3)3 | |
MFCD00054775 | |
aminoethy-laminomethyl phenethyl-trimethoxysilane, 4-2-aminoethylaminomethyl phenethyltrimethoxysilane, n1-4-2-trimethoxysilyl ethyl benzyl ethane-1,2-diamine, n'-4-2-trimethoxysilylethyl phenyl methyl ethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl 4-2-trimethoxysilyl ethyl phenyl methyl amine |
Spécification
128°C (0.2mmHg) | |
Mixture of m and p isomers | |
Incolore à jaune | |
H2NC2H4NHCH2C6H4C2H4Si(OCH3)3 | |
UN2735 | |
aminoethy-laminomethyl phenethyl-trimethoxysilane, 4-2-aminoethylaminomethyl phenethyltrimethoxysilane, n1-4-2-trimethoxysilyl ethyl benzyl ethane-1,2-diamine, n'-4-2-trimethoxysilylethyl phenyl methyl ethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl 4-2-trimethoxysilyl ethyl phenyl methyl amine | |
Air and moisture sensitive |
(Aminoethylaminomethyl)phenethyltrimethoxysilane | |
74113-77-2 | |
Liquide | |
MFCD00054775 | |
>110°C (230°F) | |
298.46 | |
1.02 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque des lésions oculaires graves.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, LIQUIDES, CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only