Learn More
(Aminoéthylaminométhyl)phénéthyltriméthoxysilane, mélange d’isomères m et p, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11344948
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Comme agent de réticulation
As a crosslinking agent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74113-77-2
Formule moléculaire H2NC2H4NHCH2C6H4C2H4Si(OCH3)3
Numéro MDL MFCD00054775
Synonyme aminoethy-laminomethyl phenethyl-trimethoxysilane, 4-2-aminoethylaminomethyl phenethyltrimethoxysilane, n1-4-2-trimethoxysilyl ethyl benzyl ethane-1,2-diamine, n'-4-2-trimethoxysilylethyl phenyl methyl ethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl 4-2-trimethoxysilyl ethyl phenyl methyl amine
Spécification
Point d’ébullition 128°C (0.2mmHg)
Nom chimique ou matériau (Aminoethylaminomethyl)phenethyltrimethoxysilane
Note relative au nom Mixture of m and p isomers
Couleur Incolore à jaune
Forme physique Liquide
Quantité 50 g
Numéro UN UN2735
Point d’éclair >110°C (230°F)
Poids de la formule 298.46
Sensibilité Air & Moisture Sensitive
Densité 1.02g/mL