Learn More
Cytiva Membranes de nitrate de cellulose Amersham™ Protran™ NC : Feuilles
À utiliser pour les transferts Western, dosages dot-blot et autres méthodes de détection des protéines ou acides nucléiques Membranes de nitrate de cellulose Cytiva Amersham™ Protran™ NC : Feuilles qui offrent une sensibilité et une résolution exceptionnelles, et un faible bruit de fond.
115.78€ - 532.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Transferts Western, dosages dot-blot et autres méthodes de détection des protéines ou acides nucléiques |
---|---|
Format | Feuille |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Porosité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Porosité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15279814
|
Cytiva
10600033 |
60 cm | 30 cm | 0,45 μm | 5/boîte |
415.00€
5 feuilles |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15269814
|
Cytiva
10600032 |
60 cm | 30 cm | 0,2 μm | 5/boîte |
444.00€
5 feuilles |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15239824
|
Cytiva
10600041 |
20 cm | 20 cm | 0,45 μm | 25/boîte |
407.00€
25 feuilles |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15249824
|
Cytiva
10600042 |
20 cm | 20 cm | 0,45 μm | 10/boîte |
275.00€
10 feuilles |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15259824
|
Cytiva
10600043 |
20 cm | 20 cm | 0,2 μm | 25/boîte |
431.00€
25 feuilles |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15269824
|
Cytiva
10600044 |
20 cm | 20 cm | 0,2 μm | 10/boîte |
266.00€
10 feuilles |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15279824
|
Cytiva
10600045 |
20 cm | 20 cm | 0,1 μm | 25/boîte |
532.00€
25 feuilles |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15289824
|
Cytiva
10600046 |
20 cm | 20 cm | 0,1 μm | 10/boîte |
323.00€
10 feuilles |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15209844
|
Cytiva
10600062 |
16 cm | 14 cm | 0,45 μm | 25/boîte |
248.00€
25 feuilles |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15289844
|
Cytiva
10600073 |
10 cm | 10 cm | 0,45 μm | 10/boîte |
115.78€
10 feuilles |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15299844
|
Cytiva
10600074 |
10 cm | 10 cm | 0.2 μm | 25/Pk. | ||||
15249864
|
Cytiva
10600093 |
8 cm | 9 cm | 0,45 μm | 25/boîte |
127.87€
25 feuilles |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15269864
|
Cytiva
10600095 |
8 cm | 9 cm | 0.1 μm | 25/Pk. | ||||
15259864
|
Cytiva
10600094 |
8 cm | 9 cm | 0,2 μm | 25/boîte |
120.97€
25 feuilles |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15265928
|
Cytiva
10600125 |
10,2 cm | 13,3 cm | 0,2 μm | 10/boîte |
135.27€
10 feuilles |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
À utiliser pour les transferts Western, dosages de transfert en point et autres méthodes de détection des protéines ou acides nucléiquesMembranes de nitrate de cellulose Cytiva Amersham™ Protran™ NC :Feuilles qui offrent une sensibilité et une résolution exceptionnelles, et un faible bruit de fond.
Feuilles individuelles.
- Nitrate de cellulose 100 % pure
- Haute affinité pour les protéines
- Capacité de blocage
- Compatibles avec diverses méthodes de détection, notamment les détections par fluorescence, chimiluminescence et chromogénie
Spécification
Transferts Western, dosages dot-blot et autres méthodes de détection des protéines ou acides nucléiques | |
Feuille |
Sécurité et traitement
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.