Learn More
Cytiva Membranes de nitrate de cellulose Amersham™ Protran™ NC : Feuilles
À utiliser pour les transferts Western, dosages dot-blot et autres méthodes de détection des protéines ou acides nucléiques Membranes de nitrate de cellulose Cytiva Amersham™ Protran™ NC : Feuilles qui offrent une sensibilité et une résolution exceptionnelles, et un faible bruit de fond.
Marque:  Cytiva 10600044
244.54 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21973" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15269824
  • 274.00€ / 10 feuilles
Expédition estimée: 28-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
À utiliser pour les transferts Western, dosages de transfert en point et autres méthodes de détection des protéines ou acides nucléiquesMembranes de nitrate de cellulose Cytiva Amersham™ Protran™ NC :Feuilles qui offrent une sensibilité et une résolution exceptionnelles, et un faible bruit de fond.
Feuilles individuelles.
  • Nitrate de cellulose 100 % pure
  • Haute affinité pour les protéines
  • Capacité de blocage
  • Compatibles avec diverses méthodes de détection, notamment les détections par fluorescence, chimiluminescence et chromogénie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
20 cm
Transferts Western, dosages dot-blot et autres méthodes de détection des protéines ou acides nucléiques
Feuille
20 cm
10/boîte
0,2 μm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.