Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Buffer-Saturated Phenol
Utilisé pour la purification des acides nucléiques
243.00€ - 520.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Phénols |
---|---|
Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur (2–8°C). |
Type d’emballage | Flacon |
pH | pH 7,4 |
Gamme de produits | UltraPure™ |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11598886
|
Invitrogen™
15513039 |
100 mL |
243.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11508896
|
Invitrogen™
15513047 |
400 ml |
520.00€
400mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Le phénol saturé en tampon UltraPure™ est utilisé dans la purification des acides nucléiques
- Le réactif, qui est composé de phénol UltraPure™ saturé avec un tampon Tris-HCl, est déjà un tampon équilibré à pH > 7,4
- Lorsque des mélanges sont extraits avec le phénol saturé en tampon UltraPure™, les protéines sont dénaturées et recueillies en phase organique ou dans l’interphase, tandis que la plupart des acides nucléiques restent en phase aqueuse
- Le phénol saturé en tampon UltraPure™ ne contient aucun conservateur
- Il est emballé sous gaz inerte dans des flacons en verre ambré incassables et plastifiés
- L’apparence de la solution est évaluée à température ambiante
- Aucune activité d’ARNase ou de DNase détectée
- Conserver au réfrigérateur entre 2°C et 8°C
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Phénols | |
Flacon | |
UltraPure™ | |
Température ambiante |
Conserver au réfrigérateur (2–8°C). | |
pH 7,4 | |
De qualité biologie moléculaire | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Buffer-Saturated Phenol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: phenol
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.