Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Buffer-Saturated Phenol
Utilisé pour la purification des acides nucléiques
Marque: Invitrogen™ 15513047
346.68 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
- Le phénol tamponné et saturé UltraPure™ est utilisé dans la purification des acides nucléiques
- Le réactif, qui est composé de phénol UltraPure™ saturé avec un tampon Tris-HCl, est déjà un tampon équilibré à pH > 7,4
- Lorsque des mélanges sont extraits avec le phénol tamponné et saturé UltraPure™, les protéines sont dénaturées et recueillies en phase organique ou dans l’interphase, tandis que la plupart des acides nucléiques restent en phase aqueuse
- Le phénol tamponné et saturé UltraPure™ ne contient aucun conservateur
- Il est emballé sous gaz inerte dans des flacons en verre ambré incassables et plastifiés
- L’apparence de la solution est évaluée à température ambiante
- Aucune activité de RNase ou de DNase détectée
- Conserver au réfrigérateur entre 2°C et 8°C
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Phénols | |
Flacon | |
UltraPure™ | |
400 ml | |
Liquide |
Conserver au réfrigérateur (2–8°C). | |
pH 7,4 | |
De qualité biologie moléculaire | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.