Learn More
Ambersep™ 900, résine échangeuse d’ions de forme OH, Thermo Scientific Chemicals
26.93€ - 245.22€
Identifiants chimiques
CAS 197809-12-4
Numéro MDL MFCD00802695
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10713151
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
301341000
100 g Flacon en plastique
26.93€
100g
10783331
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
301345000
500 g Flacon en plastique
78.79€
500g
10424225
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
301340025
2.5 kg Flacon en plastique
245.22€
2.50kg
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Résines d’échange d’ions
Spécification
Identifiants chimiques
197809-12-4
MFCD00802695
Spécification
Ambersep™ 900
197809-12-4
volume capacity as is (OH):> 0.9 eq/L
(OH): 66.0 to 75.0%
Billes
Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.45, harmonic mean size: 0.560 to 0.700mm,% <0.300mm: <0.5%,%>1.180mm: <5.0%
MFCD00802695
Ivoire
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P
Provoque de graves lésions des yeux.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.