Learn More
Ambersep™ 900, résine échangeuse d’ions de forme OH, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10424225
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Résines d’échange d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 197809-12-4
Numéro MDL MFCD00802695
Spécification
Nom chimique ou matériau Ambersep™ 900
Forme physique Billes
Granulométrie Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.45, harmonic mean size: 0.560 to 0.700mm,% <0.300mm: <0.5%,%>1.180mm: <5.0%
Conditionnement Flacon en plastique
Capacité totale de volume volume capacity as is (OH):> 0.9 eq/L
Capacité de rétention d’eau (OH): 66.0 to 75.0%
Couleur Ivoire
Quantité 2.5 kg