Learn More
Amberlite™ XAD-4, Thermo Scientific Chemicals
49.90€ - 509.00€
Identifiants chimiques
CAS | 9003-69-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H10 |
Poids moléculaire (g/mol) | 0.00 |
Numéro MDL | MFCD00132704 |
Clé InChI | MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | divinylbenzene, 1,2-divinylbenzene, o-divinylbenzene, benzene, diethenyl, benzene, 1,2-diethenyl, divinylbenzen, divinyl benzen, divinyl-benzene, poly divinylbenzene, divinylbenzene dvb |
CID PubChem | 66666 |
Nom IUPAC | 1,2-bis(éthényl)benzène |
SMILES | * |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10721671
|
Thermo Scientific Acros
202231000 |
100 g | Flacon en plastique |
49.90€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10206260
|
Thermo Scientific Acros
202235000 |
500 g | Flacon en plastique |
148.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11956991
|
Thermo Scientific Acros
202230025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
509.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Résines d’échange d’ionsIdentifiants chimiques
9003-69-4 | |
0.00 | |
MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N | |
66666 | |
* |
C10H10 | |
MFCD00132704 | |
divinylbenzene, 1,2-divinylbenzene, o-divinylbenzene, benzene, diethenyl, benzene, 1,2-diethenyl, divinylbenzen, divinyl benzen, divinyl-benzene, poly divinylbenzene, divinylbenzene dvb | |
1,2-bis(éthényl)benzène |
Spécification
Amberlite™ XAD-4 | |
9003-69-4 | |
C10H10 | |
moisture holding capacity: 54.0 to 60.0% | |
divinylbenzene, 1,2-divinylbenzene, o-divinylbenzene, benzene, diethenyl, benzene, 1,2-diethenyl, divinylbenzen, divinyl benzen, divinyl-benzene, poly divinylbenzene, divinylbenzene dvb | |
* | |
0.00 |
Poudre cristalline ou cristaux | |
2.0 (uniformity coefficient) Max. 0.490 to 0.690mm (harmonic mean size) 5.0% Max. (<0.300mm) 5.0% Max. (>1.180 mm) | |
MFCD00132704 | |
Blanc | |
MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N | |
1,2-bis(éthényl)benzène | |
66666 |
RUO – Research Use Only