Learn More
Amberlite™ XAD-4, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11956991
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Résines d’échange d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9003-69-4
Formule moléculaire C10H10
Poids moléculaire (g/mol) 0.00
Numéro MDL MFCD00132704
Clé InChI MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme divinylbenzene, 1,2-divinylbenzene, o-divinylbenzene, benzene, diethenyl, benzene, 1,2-diethenyl, divinylbenzen, divinyl benzen, divinyl-benzene, poly divinylbenzene, divinylbenzene dvb
CID PubChem 66666
Nom IUPAC 1,2-diethenylbenzene
SMILES *
Spécification
Nom chimique ou matériau Amberlite™ XAD-4
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Granulométrie 2.0 (uniformity coefficient) Max. 0.490 to 0.690mm (harmonic mean size) 5.0% Max. (<0.300mm) 5.0% Max. (>1.180 mm)
Conditionnement Flacon en plastique
Capacité de rétention d’eau moisture holding capacity: 54.0 to 60.0%
Couleur Blanc
Quantité 2.5 kg