Learn More
Amberlite™ IR-120, forme H, résine échangeuse d’ions, ACROS Organics™
Amberlite IR120, H form, ion-exchange resin, ACROS Organics, Quantity: 1kg, Packaging: Plastic bottle, CAS: 78922-04-0, Amber to Brown-Yellow, Molecular Formula: C13H10ClNO4S, Molecular Weight: 311.736
23.00€ - 188.10€
Identifiants chimiques
CAS | 78922-04-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C13H10ClNO4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 311.736 |
Numéro MDL | MFCD00132707 |
Clé InChI | APBOVLPLJFJSRI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-3-chlorophenylsulfonamido benzoic acid, 3-3-chloro-benzenesulfonylamino-benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino benzoic acid, benzoicacid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino, 3-3-chlorobenzenesulfonamido benzoic acid, amberlite ir-120, 3-3-chlorophenyl sulfonylamino benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonamido benzoic acid |
CID PubChem | 8190984 |
Nom IUPAC | Acide 3-[(3-chlorophényl)sulfonylamino]benzoïque |
SMILES | C1=CC(=CC(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC(=CC=C2)Cl)C(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10098951
|
Thermo Scientific Acros
369722500 |
250 g | Flacon en plastique | N/A | N/A | N/A | |||||
10653003
|
Thermo Scientific Acros
369720010 |
1 kg | Flacon en plastique | N/A | N/A | N/A | |||||
10781604
|
Thermo Scientific Acros
369720051 |
5 kg | Récipient en plastique | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Amberlite IR120, H form, ion-exchange resin, ACROS Organics, Quantity: 1kg, Packaging: Plastic bottle, CAS: 78922-04-0, Amber to Brown-Yellow, Molecular Formula: C13H10ClNO4S, Molecular Weight: 311.736
Résines d’échange d’ionsIdentifiants chimiques
78922-04-0 | |
311.736 | |
APBOVLPLJFJSRI-UHFFFAOYSA-N | |
8190984 | |
C1=CC(=CC(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC(=CC=C2)Cl)C(=O)O |
C13H10ClNO4S | |
MFCD00132707 | |
3-3-chlorophenylsulfonamido benzoic acid, 3-3-chloro-benzenesulfonylamino-benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino benzoic acid, benzoicacid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino, 3-3-chlorobenzenesulfonamido benzoic acid, amberlite ir-120, 3-3-chlorophenyl sulfonylamino benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonamido benzoic acid | |
Acide 3-[(3-chlorophényl)sulfonylamino]benzoïque |
Spécification
Amberlite™ IR120 | |
78922-04-0 | |
(H+):> 1.8 eq/L | |
MFCD00132707 | |
Ambré à marron-jaune | |
APBOVLPLJFJSRI-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 3-[(3-chlorophényl)sulfonylamino]benzoïque | |
8190984 |
Billes | |
Particle size analysis: uniformity coefficient <1.8, harmonic mean size: 0.620 to 0.830mm,% <0.300mm: <2.0%,%>1.180mm: <3.0% | |
C13H10ClNO4S | |
(H+): 53.0 to 58.0% | |
3-3-chlorophenylsulfonamido benzoic acid, 3-3-chloro-benzenesulfonylamino-benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino benzoic acid, benzoicacid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino, 3-3-chlorobenzenesulfonamido benzoic acid, amberlite ir-120, 3-3-chlorophenyl sulfonylamino benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonamido benzoic acid | |
C1=CC(=CC(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC(=CC=C2)Cl)C(=O)O | |
311.736 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Amberlite]TS IR120 H resin
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Amberlite™ IR-120, forme H, résine échangeuse d’ions, ACROS Organics™