Learn More
Amberlite™ IR-120, forme H, résine échangeuse d’ions, ACROS Organics™
Code produit. 10653003
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Amberlite IR120, H form, ion-exchange resin, ACROS Organics, Quantity: 1kg, Packaging: Plastic bottle, CAS: 78922-04-0, Amber to Brown-Yellow, Molecular Formula: C13H10ClNO4S, Molecular Weight: 311.736
Résines d’échange d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78922-04-0
Formule moléculaire C13H10ClNO4S
Poids moléculaire (g/mol) 311.736
Numéro MDL MFCD00132707
Clé InChI APBOVLPLJFJSRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-3-chlorophenylsulfonamido benzoic acid, 3-3-chloro-benzenesulfonylamino-benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino benzoic acid, benzoicacid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino, 3-3-chlorobenzenesulfonamido benzoic acid, amberlite ir-120, 3-3-chlorophenyl sulfonylamino benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonamido benzoic acid
CID PubChem 8190984
Nom IUPAC Acide 3-[(3-chlorophényl)sulfonylamino]benzoïque
SMILES C1=CC(=CC(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC(=CC=C2)Cl)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Amberlite™ IR120
Forme physique Billes
Granulométrie Particle size analysis: uniformity coefficient <1.8, harmonic mean size: 0.620 to 0.830mm,% <0.300mm: <2.0%,%>1.180mm: <3.0%
Conditionnement Flacon en plastique
Capacité totale de volume (H+):> 1.8 eq/L
Capacité de rétention d’eau (H+): 53.0 to 58.0%
Couleur Ambré à marron-jaune
Quantité 1 kg
compliance-icons
Identifiant produit
  • Amberlite]TS IR120 H resin