Learn More
BRAND™ Flacon de mesure USP ambré
Comprend un bouchon en polypropylène
65.90€ - 117.00€
Spécification
Matériau du bouchon | PP |
---|---|
Couleur | Ambré |
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
Classe | A |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15811208
|
BRAND™
957481 |
5 ml |
65.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15831208
|
BRAND™
957483 |
20 ml |
65.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15881208
|
BRAND™
957489 |
250 ml |
78.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15801218
|
BRAND™
957491 |
1000 ml |
117.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
PP | |
Ambré | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
A |