Learn More
BRAND™ Flacon de mesure USP ambré
Comprend un bouchon en polypropylène
Marque: BRAND™ 957481
62.31 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
PP | |
5 ml | |
Joint rodé NS 10/19 |
Ambré | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
A |