Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre sodocalcique avec bouchon ajusté de 28 mm, ambré
Utilisez le flacon en verre sodocalcique Fisherbrand™ ambré avec bouchon de 28 mm en laboratoire pour stocker et manipuler des milieux de laboratoire pour l’expérimentation.
44.45€ - 157.00€
Spécification
Couleur | Ambré |
---|---|
Matériau | Verre (type 3) |
D.I. du col (métrique) | 28 mm |
Couleur de bouchon | Blanc |
Matériau de revêtement | PEBD |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11367114
|
Fisherbrand™
300777 |
30 ml |
111.00€
40 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11377114
|
Fisherbrand™
300771 |
60 ml |
99.54€
40 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12880944
|
Fisherbrand™
52473A3FT |
100 ml | |||||||
12890944
|
Fisherbrand™
52444A3FT |
150 ml | |||||||
12800954
|
Fisherbrand™
300748 |
250 ml |
85.55€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12810954
|
Fisherbrand™
300764 |
500 ml |
75.70€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12820954
|
Fisherbrand™
300755 |
1000 ml |
157.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Bouchon inviolable Vistop avec revêtement en polycone
- Certification ISO
- Verre sodocalcique ambré
Spécification
Ambré | |
28 mm | |
PEBD | |
Oui | |
HDPE |
Verre (type 3) | |
Blanc | |
ISO | |
Rond |