Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre sodocalcique avec bouchon ajusté de 28 mm, ambré
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 1000 ml |
Couleur | Ambré |
Diamètre (métrique) interne | 97,5mm |
Matériau | Verre (type 3) |
D.I. du col (métrique) | 28 mm |
Nb par paquet | 10/boîte |
Quantité | 10/boîte |
Couleur de bouchon | Blanc |
Matériau de revêtement | PEBD |
Capacité nominale | 1000 ml |