Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Amber
Chaussures de sécurité pour femmes très confortables et sculptées. La technologie SmartTecAir™ permet d’éliminer instantanément l’humidité et la transpiration.
129.32€
Spécification
Certifications/Conformité | Normes EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010 |
---|---|
Type de bouchon | Lacets |
Couleur | Noir |
Conception | Ambrés |
Matériau de revêtement | Argent désinfecté Hydro-Tec™ |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15919101
|
Emma Safety Footwear
MM94251635 |
35 |
129.32€
1 paire |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15929101
|
Emma Safety Footwear
MM94251636 |
36 |
129.32€
1 paire |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15939101
|
Emma Safety Footwear
MM94251637 |
37 |
129.32€
1 paire |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15949101
|
Emma Safety Footwear
MM94251638 |
38 |
129.32€
1 paire |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15959101
|
Emma Safety Footwear
MM94251639 |
39 |
129.32€
1 paire |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15969101
|
Emma Safety Footwear
MM94251640 |
40 |
129.32€
1 paire |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15979101
|
Emma Safety Footwear
MM94251641 |
41 |
129.32€
1 paire |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15989101
|
Emma Safety Footwear
MM94251642 |
42 |
129.32€
1 paire |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Chaussures de sécurité S1P avec plaque de semelle pour travaux secs
- Torsion facile GripForce™
- Construction en microfibre
- ESD : Décharges électrostatiques
- Doublure sans chrome
- Argent désinfecté Hydro-Tec™
Spécification
Normes EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010 | |
Noir | |
Argent désinfecté Hydro-Tec™ | |
Acier |
Lacets | |
Ambrés | |
Microfibre |