Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Amber
Chaussures de sécurité pour femmes très confortables et sculptées. La technologie SmartTecAir™ permet d’éliminer instantanément l’humidité et la transpiration.
Marque: Emma Safety Footwear MM94251642
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Chaussures de sécurité S1P avec plaque de semelle pour travaux secs
- Torsion facile GripForce™
- Construction en microfibre
- ESD : Décharges électrostatiques
- Doublure sans chrome
- Argent désinfecté Hydro-Tec™
Spécification
Normes EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010 | |
Noir | |
Argent désinfecté Hydro-Tec™ | |
42 |
Lacets | |
Ambré | |
Microfibre | |
Acier |