Learn More
Azpack™ Flacons pour poudre à col large en verre ambrés avec bouchons blancs sans ouate en polypropylène
Utilisez ces flacons pour vos besoins généraux de stockage. Les flacons pour poudre à col large en verre ambré Azpack™ avec bouchons sans ouate en polypropylène blancs sont dotés de bouchons blancs adaptés au marquage.
41.80€ - 77.92€
Spécification
Couleur | Ambré |
---|---|
Matériau | Verre sodocalcique |
Couleur de bouchon | Blanc |
Closure Included | Oui |
Bouche | Large |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12307158
|
Azpack™
12307158 |
15 ml | 28/R3 |
44.85€
40 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11377194
|
Azpack™
11377194 |
30 ml | 33/R3 |
53.85€
40 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11308033
|
Azpack™
11308033 |
60 ml | 38/R3 |
53.75€
40 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11328033
|
Azpack™
11328033 |
120 ml | 38/R3 |
77.92€
40 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11338033
|
Azpack™
11338033 |
250 ml | 48/R3 |
41.80€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Flacon en verre sodocalcique
- Col large
- Comprend un bouchon en polypropylène blanc sans revêtement
Spécification
Ambré | |
Blanc | |
Large | |
Bouchon sans ouate |
Verre sodocalcique | |
Oui | |
PP |