Learn More
Azpack™ Flacons pour poudre à col large en verre ambrés avec bouchons blancs sans ouate en polypropylène
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
250 ml
Taille du bouchon:
28/R3
33/R3
38/R3
48/R3
Description
- Flacon en verre sodocalcique
- Col large
- Comprend un bouchon en polypropylène blanc sans revêtement
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 120 ml |
Couleur | Ambré |
Matériau | Verre sodocalcique |
Quantité | 40/boîte |
Couleur de bouchon | Blanc |
Closure Included | Oui |
Bouche | Large |
Hauteur (métrique) | 97 mm |
Matériau du bouchon | PP |
Taille du bouchon | 38/R3 |